accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OPHOOOPOHOOOHOOPOHHOONNNH2NNOHONHONHSH

CAS RN 85-61-0

IUPAC Nombre: {[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-({[hydroxy({hydroxy[3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-({2-[(2-sulfanylethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)propoxy]phosphoryl}oxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid
Sinónimos: coenzyme A
Peso molecular (g/mol): 767.53
Fórmula molecular: C21H36N7O16P3S
InChi Key: RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Forma física 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados