Learn More
Coenzima A trihidrato, ácido libre, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15895268 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895268 50 mg Frasco de plástico 50 miligramos
15875268 100 mg Frasco de plástico 100 miligramos
15885268 250 mg Frasco de plástico 250 miligramos
15805118 1 g Frasco de plástico 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15895268 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13787.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-61-0
Fórmula molecular C21H36N7O16P3S
Peso molecular (g/mol) 767.533
Número MDL MFCD0679839
Clave InChI RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
Sinónimo coenzymea, coenzyme a
PubChem CID 133639590
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno [[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(3R)-3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butil]
SMILES CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A trihydrate
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 mg
Beilstein 77809
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.58
Forma física Polvo liofilizado