Learn More
Melford Coenzima A
Descripción
Extraído de levadura.
Extraído de levadura. La coenzima A es una coenzima notable por su papel en la síntesis y oxidación de ácidos grasos y la oxidación del piuvato en el ciclo del ácido cítrico.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 85-61-0 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C21H36N7O16P3S |