CAS RN 84750-88-9
IUPAC Nombre:
1,12-dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate
Sinónimos:
1,12-dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate
Peso molecular (g/mol):
618.17
Fórmula molecular:
C14H6F20O4
InChi Key:
GHVIUCXUOSDTBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC
1
–
4
de
4
resultados
1
Perfluoro-1,10-decanodicarboxilato de dimetilo (~90 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Perfluoro-1,10-decanodicarboxilato de dimetilo (~90 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Perfluoro-1,10-decanodicarboxilato de dimetilo (~90 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.