Learn More
Perfluoro-1,10-decanodicarboxilato de dimetilo, 95 %
Código de producto. 15439049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15439049 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15439049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16753.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate
CAS 84750-88-9
Punto de fusión 33°C to 40°C
Fórmula molecular C14H6F20O4
Fórmula lineal CH3O2C(CF2)10CO2CH3
Número MDL MFCD00236606
Cantidad 5 g
Sinónimo dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate, dimethyl perfluorodecane-1,10-dicarboxylate, 1,12-dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluorododecanedioic acid dimethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioic acid dimethyl ester, dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosakis fluoranyl dodecanedioate
Clave InChI GHVIUCXUOSDTBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)OC)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorodecanodioato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 618.166
PubChem CID 2737119
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.17
Porcentaje de pureza 95%