Learn More
Perfluoro-1,10-decanodicarboxilato de dimetilo (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Perfluoro-1,10-decanedicarboxylate |
| CAS | 84750-88-9 |
| Fórmula molecular | C14H6O4F20 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,12-Dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluorododecanedioate, Dimethyl Perfluorododecanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H6F20O4/c1-37-3(35)5(15,16)7(19,20)9(23,24)11(27,28)13(31,32)14(33,34)12(29,30)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(36)38-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)OC)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorodecanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 618.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 617.9947 |