CAS RN 843-55-0
IUPAC Nombre:
4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]phenol
Sinónimos:
4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]phenol
Peso molecular (g/mol):
268.36
Fórmula molecular:
C18H20O2
InChi Key:
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)C1(CCCCC1)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
Bisfenol Z 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Bisfenol Z, TRC
CAS: 843-55-0 Fórmula molecular: C18 H20 O2 Peso molecular (g/mol): 268.35 Sinónimo: Phenol, 4,4'-cyclohexylidenedi- (6CI,8CI),4,4'-Cyclohexylidenebis[phenol],1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane,1,1-Bis(p-Hydroxyphenyl)cyclohexane,4,4'-Cyclohexylidenediphenol,Antigene W,Bis-Z,Bisphenol Z,Dian C,NSC 29881,NSC 50761 Nombre IUPAC: 4-[1-(4-hidroxifenil)ciclohexil]fenol SMILES: Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3