Learn More
Bisfenol Z, TRC
Código de producto. 30134345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134345 10 g 10 g
30132615 50 g 50 g
30011431 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51965010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 843-55-0
Fórmula molecular C18 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Phenol, 4,4'-cyclohexylidenedi- (6CI,8CI), 4,4'-Cyclohexylidenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 1,1-Bis(p-Hydroxyphenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexylidenediphenol, Antigene W, Bis-Z, Bisphenol Z, Dian C, NSC 29881, NSC 50761
Nombre IUPAC 4-[1-(4-hidroxifenil)ciclohexil]fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol Z
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463