accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 83881-37-2

IUPAC Nombre: 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide
Sinónimos: 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide
Peso molecular (g/mol): 387.91
Fórmula molecular: C21H26ClN3O2
InChi Key: LVJDQBJDVOYDLA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados