Learn More
Amida cetirizina, TRC
Código de producto. 30133099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133099 100 mg 100 miligramos
30133079 10 mg 10 miligramos
30007397 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC291080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-37-2
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 387.9
Sinónimo Acetamide, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetamide, UCB-L 172, Cetirizine Amide
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilmetilpiperazina-1-il]etoxiacetamida
SMILES NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Amide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1714