accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNNHCH3H3CNSH3CN

CAS RN 834-12-8

IUPAC Nombre: N2-ethyl-6-(methylsulfanyl)-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Sinónimos: ametrine geshpax epa pesticide chemical code 080801 caswell no. 431 topazol doruplant amephyt Evik ametryne, 14c-labeled gesapax
Peso molecular (g/mol): 227.33
Fórmula molecular: C9H17N5S
InChi Key: RQVYBGPQFYCBGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC1=NC(NC(C)C)=NC(SC)=N1
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)