Learn More
HJ 1052-2019 Mezcla de pesticidas 484 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| CAS | 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 1610-18-0, 7287-19-6, 139-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ametryn 100 μg/mL∣Atraton 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Prometon 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Secbumeton 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Simetryn 100 μg/mL∣Terbuthylazine 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL |