Learn More
Ametrina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ametryn |
| CAS | 834-12-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ametryn |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H17 N5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| SMILES | CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-etil-6-metilsulfanilo-2-N-propano-2-il-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.33 |
| Mostrar más |