Learn More
Ametryn, TRC
Código de producto. 17977599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17977599 5 g 5 g
17957599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17977599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5764005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 834-12-8
Fórmula molecular C9 H17 N5 S
Peso molecular (g/mol) 227.33
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-(ethylamino)-4-(isopropylamino)-6-(methylthio)- (6CI,8CI), N2-Ethyl-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methylmercapto-s-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-s-triazine, 2-Ethylamino-4-methylthio-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-isopropylamino-sym-triazine, A 1093, Amephyt, Ametrex, Ametryn, Ametryne, Cemerin, Doruplant, Evik, G 34162, Gesapax, Metrimex 500SC, N-Ethyl-N'-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, NSC 163044, Primatol Z 80
Nombre IUPAC 4-N-etil-6-metilsulfanilo-2-N-propano-2-il-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ametryn
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1205