accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNHONOFFFF

CAS RN 83164-33-4

IUPAC Nombre: N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide
Sinónimos: diflufenican
Peso molecular (g/mol): 394.3
Fórmula molecular: C19H11F5N2O2
InChi Key: WYEHFWKAOXOVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=CN=C2OC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados