Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diflufenican |
| CAS | 83164-33-4 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 4212494 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 159.5°C |
| Sinónimo | N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide |
| Peso molecular (g/mol) | 394.29 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |