Learn More
Diflufenicán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diflufenican |
| CAS | 83164-33-4 |
| Fórmula molecular | C19 H11 F5 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(2,4-Difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide, Brodal, Canyon, Diflufenican, Diflufenicanil, FR 1078, Hurricane (herbicide), Kwarc, Legato |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27) |
| SMILES | Fc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenoxi]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 394.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.0741 |