accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)(S)(S)(R)(S)(R)(R)(S)(R)O(R)HOOHHHHHOHMeMeMe

CAS RN 83-49-8

IUPAC Nombre: sodium (4R)-4-[(1R,5S,5aR,7R,9aR,11aR)-5,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
Sinónimos: hyodeoxycholic acid
Peso molecular (g/mol): 414.56
Fórmula molecular: C24H39NaO4
InChi Key: DUYSCILLIVEITB-IHUGHQDSSA-M
SMILES: [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CCC2C3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados