Learn More
Ácido alfa-hiodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30010277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
5 g
Unit Size:
100 miligramos
5 g
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30010277 5 g 5 g
30006858 100 mg 100 miligramos
30010261 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010277 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9981005G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-49-8
Fórmula molecular C24 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo (3alpha,5beta,6alpha)-3,6-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid, 6alpha-Hydroxylithocholic Acid, 7-Deoxyhyocholic Acid, Hyodeoxycholic Acid, Hyodesoxycholic Acid, Iodeoxycholic Acid, NSC 60672;
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES [H][C@@]12C[C@H](O)[C@]3([H])C[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Hyodeoxycholic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927