Learn More
Hyodeoxycholic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16449016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449016 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0169
MedChemExpress Hyodeoxycholic acid is a secondary bile acid formed in the small intestine by the gut flora, and acts as a TGR5 (GPCR19) agonist, with an EC50 of 31.6 μM in CHO cells.
Hyodeoxycholic acid is a secondary bile acid formed in the small intestine by the gut flora, and acts as a TGR5 (GPCR19) agonist, with an EC50 of 31.6 μM in CHO cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyodeoxycholic acid
CAS 83-49-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo HDCA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 392.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.57
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism