accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBr

CAS RN 823-78-9

IUPAC Nombre: 1-bromo-3-(bromomethyl)benzene
Sinónimos: 1-bromo-3-(bromomethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 249.93
Fórmula molecular: C7H6Br2
InChi Key: ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC1=CC=CC(Br)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)