Learn More
3-Bromuro de bromobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497367 10 g 10 g
11407377 50 g 50 g
11417377 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15075.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
3-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of, 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen and substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3-bromobencilo se utilizó en la síntesis de inhibidores de fosfodiesterasa 4 (PDE4), 1,7-di(3-bromobencil)cicleno y 8-arilquinolina sustituida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-78-9
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.933
Número MDL MFCD00000176
Clave InChI ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzyl bromide
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.56
Punto de ebullición 128°C to 130°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN1759
Beilstein 2078683
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzyl bromide