Learn More
Bromuro de 3-bromobencil, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275470 25 g Frasco de vidrio 25 g
10042370 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181780250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-78-9
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00000176
Clave InChI ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzyl bromide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 42.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 130.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 308
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.93
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.