Learn More
Bromuro de 3-bromobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromobenzyl bromide |
| CAS | 823-78-9 |
| Fórmula molecular | C7H6Br2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-(bromometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.8836 |