CAS RN 821794-90-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-[4-Amino-7-(3-hidroxipropil)-5-(4-metilfenil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]-2-cloro-etanona (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[4-Amino-7-(3-hidroxipropil)-5-(4-metilfenil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]-2-cloro-etanona (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
CMK, MedChemExpress
MedChemExpress CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.