Learn More
CMK, MedChemExpress
Código de producto. 16480608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480608 5 mg 5 miligramos
16458158 10 mg 10 miligramos
16450356 2 mg 2 miligramos
16403766 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY52101
MedChemExpress CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CMK
CAS 821794-90-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (418.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=NC=N1)C(C3=CC=C(C=C3)C)=C(N2CCCO)C(CCl)=O
Peso molecular (g/mol) 358.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.82
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease