Learn More
1-[4-Amino-7-(3-hidroxipropil)-5-(4-metilfenil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]-2-cloro-etanona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloro-ethanone |
| CAS | 821794-90-5 |
| Fórmula molecular | C18H19ClNO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | CMK |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClN4O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-15-17(20)21-10-22-18(15)23(7-2-8-24)16(14)13(25)9-19/h3-6,10,24H,2,7-9H2,1H3,(H2,20,21,22) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2c(C(=O)CCl)n(CCCO)c3ncnc(N)c23 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-amino-7-(3-hidroxipropil)-5-(4-metilfenil)pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]-2-cloroetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 358.82 |