accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 81335-77-5

IUPAC Nombre: 5-ethyl-2-[4-methyl-5-oxo-4-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl]pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: imazethapyr
Peso molecular (g/mol): 289.34
Fórmula molecular: C15H19N3O3
InChi Key: XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC1=CN=C(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)C(=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Elemento 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)