Learn More
Imazetapir en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12937043 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12937043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12937043 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P880090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Ampolla
CAS 81335-77-5
Nombres de analitos o componentes Imazethapyr
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1045200
Fórmula molecular C15H19N3O3
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Normas de espectrometría de masas
SMILES CCC1=CN=C(C(=C1)C(=O)O)C2=NC(C(=O)N2)(C)C(C)C
Elemento Imazethapyr
Nombre IUPAC 5-etil-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-ácido carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 289.335
PubChem CID 54740
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82022
Grado Farmacopea Europea farmacopea