Description
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Imazethapyr |
| CAS | 81335-77-5 |
| % mín. CAS | ≥ 90% |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 7437150 |
| Punto de fusión | 175°C to 178°C |
| Sinónimo | 2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1H-imidazol-2-yl)-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 289.33 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |