accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH2NNNH2N

CAS RN 81-93-6

IUPAC Nombre: 3,7-diamino-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
Sinónimos: phenosafranine phenosafranine, chloride phenosafranin
Peso molecular (g/mol): 322.8
Fórmula molecular: C18H15ClN4
InChi Key: SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)