Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenosafranin |
| CAS | 81-93-6 |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C18H15ClN4 |
| Número MDL | MFCD00036335 |
| Cantidad | 1 g |
| Índice Merck | 15,7363 |
| Sinónimo | phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958 |
| Show More |
Safety and Handling
- Phenosafranin
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.