Learn More
Fenosafranina, pura, C.I.50200, Fisher Chemical
Código de producto. 10665882 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665882 5 g Tarro de cristal 5 g
1 options
Código de producto. 10665882 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2450/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 81-93-6
Punto de fusión >300°C
Color Verde
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C18H15ClN4
Número MDL MFCD00036335
Cantidad 5 g
Sinónimo phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Clave InChI SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
Nombre IUPAC 10-fenilfenazina-10-io-2,8-diamina; cloruro
Peso molecular (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.8g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenosafranin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.