Learn More
Fenosafranina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10022021 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10022021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339340050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenosafranin
CAS 81-93-6
Punto de fusión >300.0°C
Color Verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H15ClN4
Número MDL MFCD00036335
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7363
Sinónimo phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Clave InChI SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
Nombre IUPAC 10-fenilfenazina-10-io-2,8-diamina; cloruro
Peso molecular (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.8
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenosafranin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.