CAS RN 796-77-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[2-(Dietilamino)etoxi]benzofenona, TRC
CAS: 796-77-0 Fórmula molecular: C19 H23 N O2 Peso molecular (g/mol): 297.39 Sinónimo: [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone,Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI),4-(β-Diethylaminoethoxy)benzophenone,4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone Nombre IUPAC: [4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-fenilmetanona SMILES: CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
2
[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]fenilmetanona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.