Learn More
4-[2-(Dietilamino)etoxi]benzofenona, TRC
Código de producto. 30134379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134379 500 mg 500 miligramos
30003971 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470920500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796-77-0
Fórmula molecular C19 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 297.39
Sinónimo [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(β-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone
Nombre IUPAC [4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-fenilmetanona
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1729