Learn More
[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]fenilmetanona, Mikromol™
Descripción
[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]fenilmetanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 796-77-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(beta-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, Clomifene Citrate Impurity B, Clomifene Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-fenilmetanona |
| Mostrar más |