CAS RN 792842-51-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato de isopropilo (1 mg/ml en DMSO), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Isopropil 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato, TRC
CAS: 792842-51-4 Fórmula molecular: C15H18N2O2 Peso molecular (g/mol): 258.32 Sinónimo: 1-(1-Phenylethyl)-1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Methylethyl EsterDesethyl-isopropyl Etomidate Nombre IUPAC: isopropil 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato SMILES: CC(C)OC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2