Learn More
1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato de isopropilo (1 mg/ml en DMSO), TRC
Código de producto. 30396320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30396320 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30396320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT41681X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS 792842-51-4
Fórmula molecular C15H18N2O2
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 1-(1-Phenylethyl)-1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Methylethyl EsterDesethyl-isopropyl Etomidate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11(2)19-15(18)14-9-16-10-17(14)12(3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato de isopropilo
Peso molecular (g/mol) 258.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL