Learn More
Isopropil 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato, TRC
Código de producto. 30406380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406380 100 mg
30401282 50 mg
30404061 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI485580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 792842-51-4
Fórmula molecular C15H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 258.32
Sinónimo 1-(1-Phenylethyl)-1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Methylethyl EsterDesethyl-isopropyl Etomidate
Nombre IUPAC isopropil 1-(1-feniletil)-1H-imidazol-5-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11(2)19-15(18)14-9-16-10-17(14)12(3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.14
Porcentaje de pureza >95%