CAS RN 79269-71-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Dicloruro de bis(terc-butilciclopentadienil)titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79269-71-9 Fórmula molecular: C18H26Cl2Ti Número MDL: MFCD01073774 Sinónimo: 1,1'-Di-tert-butyltitanocene dichloride