Learn More
Dicloruro de bis(terc-butilciclopentadienil)titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382829 5 g 5 g
11372829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27714.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 79269-71-9 | C18H26Cl2Ti
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79269-71-9
Fórmula molecular C18H26Cl2Ti
Número MDL MFCD01073774
Sinónimo 1,1'-Di-tert-butyltitanocene dichloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Punto de fusión 233°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.17
Porcentaje de pureza ≥98%