Learn More
Dicloruro de bis(terc-butilciclopentadienil)titanio, Thermo Scientific™
Código de producto. 10439101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439101 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10439101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride
CAS 79269-71-9
Punto de fusión 233°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H26Cl2Ti
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 361.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.17
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.