accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOH3CCH3OHCH3

CAS RN 79-97-0

IUPAC Nombre: 4-[2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)propan-2-yl]-2-methylphenol
Sinónimos: bisphenol C 3,3'-dimethyldian 3,3'-dimethylbisphenol A nonox dcp dicresylolpropane
Peso molecular (g/mol): 256.35
Fórmula molecular: C17H20O2
InChi Key: YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC=C1O)C(C)(C)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados