Learn More
Bisfenol C, TRC
Código de producto. 30136362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136362 1 g 1 g
30003848 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5196001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-97-0
Fórmula molecular C17 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 256.34
Sinónimo o-Cresol, 4,4'-isopropylidenedi- (7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-methylphenol], 2,2-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-Dimethyl-4,4'-isopropylidenebisphenol, 3,3'-Dimethyl-4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 3,3'-Dimethylbisphenol A, 3,3'-Dimethyldian, 4,4'-Dihydroxy-3,3'-dimethyldiphenyl-2,2-propane, 4,4'-Isopropylidenebis[2-methylphenol], 4,4'-Isopropylidenedi-o-cresol, B 1567, Bis-o-cresol A, Bisphenol C, Dicresylolpropane, NSC 408489, Nonox DCP
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxi-3-metilfenil)propano-2-il]-2-metilfenol
SMILES Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol C
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1463