CAS RN 78782-98-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Calcifediol-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Calcifediol-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Calcifediol-d6, MedChemExpress
MedChemExpress Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.