Learn More
Calcifediol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D6-25-Hydroxyvitamin D3 |
| CAS | 78782-98-6 |
| Fórmula molecular | C27 2H6 H38 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Indene-1-pentanol, 4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, (3β,5Z,7E)- (9CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-Hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-1H-indene-1-pentanol, 25-Hydroxyvitamin D3-(26,26,26,27,27,27-d6), 26,26,26,27,27,27-Hexadeutero-25-hydroxyvitamin D3, 25-Hydroxycholecalciferol-26,26,26,27,27,27-D6, 25-Hydroxyvitamin D3-d6, D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6), Calcifediol-d6, Vitamin D3-25-hydroxy d6 (26,26,26,27,27,27-d6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-7,7,7-trideuterio-6-hidroxi-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 406.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.3718 |