Learn More
Calcifediol-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16471339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471339 1 mg 1 miligramo
16468347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13332
MedChemExpress Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcifediol-d6
CAS 78782-98-6
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C27H38D6O2
Color Blanco
SMILES O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 406.67
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.67
Porcentaje de pureza 98.0%