CAS RN 783355-60-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
PCI-24781, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
PCI-24781, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Abexinostat, MedChemExpress
MedChemExpress Abexinostat (CRA 024781) is a novel pan-HDAC inhibitor mostly targeting HDAC1 with Ki of 7 nM.