Learn More
Abexinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16495246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495246 100 mg 100 miligramos
16487047 5 mg 5 miligramos
16470657 50 mg 50 miligramos
16414338 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10990
MedChemExpress Abexinostat (CRA 024781) is a novel pan-HDAC inhibitor mostly targeting HDAC1 with Ki of 7 nM.
Abexinostat (CRA 024781) is a novel pan-HDAC inhibitor mostly targeting HDAC1 with Ki of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abexinostat
CAS 783355-60-2
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo CRA 024781 PCI-24781
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (8.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCOC1=CC=C(C=C1)C(NO)=O)C2=C(C3=CC=CC=C3O2)CN(C)C
Peso molecular (g/mol) 397.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.42
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death